missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17912945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912945 500 mg
17904495 25 mg
17971635 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA922600500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34670-43-4
Molekylær formel C9 H10 N4 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 242.662
Synonym 3-(p-Azidophenyl)-L-alanine Hydrochloride, 4-Azidophenylalanine Hydrochloride, p-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride, p-Azidophenylalanine Hydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-azidophenyl)propanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-])C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2.ClH/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11;/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15);1H/t8-;/m0./s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 242.0571
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.