missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid |
| CAS | 122590-77-6 |
| Molekylær formel | C7 H F4 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Azido-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7HF4N3O2/c8-2-1(7(15)16)3(9)5(11)6(4(2)10)13-14-12/h(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| IUPAC navn | 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.1 |
| Formel vægt | 235.0005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?