Få mere at vide
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide |
| CAS | 122616-98-2 |
| Molekylær formel | C7 H2 F4 N4 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2F4N4O/c8-2-1(7(12)16)3(9)5(11)6(4(2)10)14-15-13/h(H2,12,16) |
| SMIL | NC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| IUPAC navn | 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.11 |
| Formel vægt | 234.0165 |