missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy |
| CAS | 63697-61-0 |
| Molekylær formel | C9H17N4O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azide-piperidin-1-oxyl, 4-Azido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy, NSC 300606 |
| SMIL | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(N=[N+]=[N-])C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.26 |
| Formel vægt | 197.1402 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?