Få mere at vide
4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy |
| CAS | 63697-61-0 |
| Molekylær formel | C9H17N4O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azide-piperidin-1-oxyl, 4-Azido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy, NSC 300606 |
| SMIL | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(N=[N+]=[N-])C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.26 |
| Formel vægt | 197.1402 |