Få mere at vide
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 50333-45-4 |
| Molekylær formel | C13H17NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | p-(Hexamethyleneimino)benzaldehyde, 4-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c15-11-12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-1-2-4-10-14/h5-8,11H,1-4,9-10H2 |
| SMIL | O=Cc1ccc(cc1)N2CCCCCC2 |
| IUPAC navn | 4-(azepan-1-yl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vægt | 203.131 |