Få mere at vide
4-Azaxanthone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419922
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419922 5 g 5g
11409922 1 g 1g
11429922 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419922 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12045.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6537-46-8 | C12H7NO2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6537-46-8
Molekylær formel C12H7NO2
MDL nummer MFCD00052253
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Azaxanthone
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Mængde 5 g
Beilstein 8657
Formel vægt 197.2
Procent renhed 97%