Få mere at vide
4-azaindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411329
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411329 5 g 5g
15401329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64224.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 272-49-1 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Opløselig i methanol og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 272-49-1
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00971977
InChI nøgle XWIYUCRMWCHYJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1,4-diazaindene, pyrrolopyridine, 4h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1h-pyrrolo 3.2-b pyridine, zlchem 17, pubchem7675, acmc-1clkx
PubChem CID 9226
IUPAC navn 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin
SMIL N1C=CC2=NC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Azaindole
Smeltepunkt 125°C to 127°C
Mængde 5 g
Beilstein 109683
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof