Få mere at vide
4-Azabenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 11426027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426027 1 g 1g
11436027 5 g 5g
11446027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25051.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 273-21-2 | C6H5N3 | 119,13 g/mol
4-azabenzimidazol anvendes til fremstilling af imidazo[4,5-b]pyridin-4-oxid. Det bruges også som et reagens til fremstilling af benzoylmethyl-substituerede azoler, som er inhibitorer af nitrogenoxidsyntase med antioxidantegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Azabenzimidazol anvendes til fremstilling af imidazo[4,5-b]pyridin-4-oxid. Det bruges også som et reagens til fremstilling af benzoylmethyl-substituerede azoler, som er inhibitorer af nitrogenoxidsyntase med antioxidantegenskaber.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærkt oxidationsmiddel og stærk syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 273-21-2
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.13
MDL nummer MFCD00005579,MFCD01646138
InChI nøgle GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-imidazo 4,5-b pyridine, 4-azabenzimidazole, 1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-deazapurine, 3,4-diazaindole, 7-azabenzimidazole, imidazopyridine, 4h-imidazo 4,5-b pyridine, pyrido 2,3-d imidazole, azabenzimidazole
PubChem CID 67504
ChEBI CHEBI:59952
IUPAC navn 1H-imidazo[4,5-b]pyridin
SMIL N1C=NC2=NC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Azabenzimidazole
Smeltepunkt 145 °C til 150 °C
Kogepunkt 140°C to 150°C (0.1 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2600
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide.
Formel vægt 119.13
Procent renhed 99%