Få mere at vide
4-Arsanilic Acid, TRC
Artikelnummer. 30329344
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30329344 2.5 g 2.5g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7741102.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Arsanilic acid
CAS 98-50-0
Molekylær formel C6 H8 As N O3
Mængde 2.5 g
Synonym Arsanilic acid (8CI), Arsonic acid, (4-aminophenyl)- (9CI), As-(4-Aminophenyl)arsonic acid, (p-Aminophenyl)arsonic acid, 4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid, 4-Arsonoaniline, AS 101, Aminophenylarsine acid, Arsanilic Acid 100, Atoxylic acid, NSC 2023, Pro-gen, Pro-gen 227 Premix, Pro-gen 90, p-Aminobenzenearsonic acid, p-Anilinearsonic acid, p-Arsanilic acid, p-Arsonoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
SMIL Nc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
IUPAC navn (4-aminophenyl)arsonic acid
Molekylvægt (g/mol) 217.05
Formel vægt 216.972