Få mere at vide
4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide), Mikromol™
Beskrivelse
4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide) |
| CAS | 88456-70-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H19 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. D (EP), Ketotifen Imp. D (EP), 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide, Ketotifen N-Oxide, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity D, Ketotifen Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2S/c1-20(22)9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3/b18-13- |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1 |
| IUPAC navn | 10-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one |
| Vis mere |