Få mere at vide
4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052236
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052236 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0180.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide)
CAS 88456-70-6
Analyt- eller komponentnavne 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide (Ketotifen N-Oxide)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. D (EP), Ketotifen Imp. D (EP), 4-[(aRaS)-1-Methylpiperidin-4-ylidene]-4,9-dihydro-10H-benzo[4,5]cyclo-hepta[1,2-b]thiophen-10-one N-Oxide, Ketotifen N-Oxide, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity D, Ketotifen Impurity D
InChI formel InChI=1S/C19H19NO2S/c1-20(22)9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3/b18-13-
SMIL C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC navn 10-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 325.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 325.1136 g/mol