Få mere at vide
4-Anisonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Anisonitrile |
| CAS | 874-90-8 |
| Molekylær formel | C8H7NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxy-benzonitrile, 1-Cyano-4-methoxybenzene, 4-Cyanoanisole, Aubepinenitrile, p-Cyanoanisole, p-Cyanophenyl Methyl Ether, p-Methoxybenzonitrile, p-Methoxycyanobenzene, p-Methoxyphenyl Cyanide, NSC 3777, NSC 71539 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-methoxybenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.0528 |