Få mere at vide
4-Anisonitril, TRC
Artikelnummer. 30348214
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30348214 10 g
1 options
Artikelnummer. 30348214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67393510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Anisonitrile
CAS 874-90-8
Molekylær formel C8H7NO
Mængde 10 g
Synonym 4-Methoxy-benzonitrile, 1-Cyano-4-methoxybenzene, 4-Cyanoanisole, Aubepinenitrile, p-Cyanoanisole, p-Cyanophenyl Methyl Ether, p-Methoxybenzonitrile, p-Methoxycyanobenzene, p-Methoxyphenyl Cyanide, NSC 3777, NSC 71539
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-methoxybenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.0528