Få mere at vide
4-Anilinomethylenepentenedioic Acid-d5 5-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Anilinomethylenepentenedioic Acid-d5 5-Methyl Ester |
| CAS | 1185237-80-2 |
| Molekylær formel | C13 D5 H8 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO4/c1-18-13(17)10(7-8-12(15)16)9-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3,(H,15,16)/b8-7+,10-9-/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N\C=C(\C=C\C(=O)O)/C(=O)OC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2E,4Z)-4-methoxycarbonyl-5-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)penta-2,4-dienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.277 |
| Formel vægt | 252.116 |