Få mere at vide
4-Anilino-4-oxobutanansyre, TRC
Artikelnummer. 30346073
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30346073 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30346073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA663950500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Anilino-4-oxobutanoic Acid
CAS 102-14-7
Molekylær formel C10 H11 N O3
Mængde 500 mg
Synonym Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenylamino)-, Succinanilic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid, 4-Anilino-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenylamino)butanoic acid, N-Phenylbutanedioic acid monoamide, N-Phenylsuccinamic acid, NSC 56471, Succinic acid monoanilide, Succinic monoanilide
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn 4-anilino-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Formel vægt 193.0739