Få mere at vide
4-Anilino-4-oxobutanoic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Anilino-d5-4-oxobutanoic Acid |
| CAS | 840529-98-8 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H6 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-amino)-, Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenyl-d5-amino)- (9CI), 4-Oxo-4-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-amino)butanoic acid, Succinanilic acid-d5, 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid D5 (phenyl-D5), 4-(Anilino-d5)-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenyl-d5-amino)butanoic acid, N-(Phenyl-d5)butanedioic acid monoamide, N-(Phenyl-d5)succinamic acid, Succinic acid monoanilide-d5, Succinic monoanilide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)CCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 4-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.23 |
| Formel vægt | 198.1053 |