Få mere at vide
4-Anilino-1-benzylpiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2 |
| Formel vægt | 266.1783 |