missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Androsten-11Beta-ol-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Androsten-11beta-ol-3,17-dione |
| CAS | 382-44-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H26 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (11beta)-11-Hydroxy-androst-4-ene-3,17-dione, 11beta-Hydroxyandrostenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.41 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?