Få mere at vide
4-aminothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11418026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418026 25 g 25g
11408026 5 g 5g
11428026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14082.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124,18 g/mol
4-Aminothiophenol bruges i syntesen af pectin-4-aminothiophenol-konjugater, og det danner selvsamlede monolag (SAM'er) i udviklingen af DNA. Det bruges til påvisning af thrombin ved proteingenkendelse ved hjælp af overfladeforstærket Raman-spektroskopi (SERS), som finder anvendelse i sølv- og guldnano-partikler. Det fungerer som en linker til thiol (SH) funktionaliserer multiwalled carbon nanorør (MWCNT'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminothiophenol bruges til syntese af pectin-4-aminothiophenol-konjugater og danner selvsamlede monolag (SAM'er) i udviklingen af DNA. Det bruges til påvisning af thrombin ved proteingenkendelse ved hjælp af overfladeforstærket Raman-spektroskopi (SERS), som finder anvendelse i sølv- og guldnano-partikler. Det fungerer som en linker til thiol (SH) funktionaliserer multiwalled carbon nanorør (MWCNT'er).
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-02-8
Molekylær formel C6H6NS
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00007880
InChI nøgle WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC navn 4-aminobenzenthiol
SMIL NC1=CC=C([S-])C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminothiophenol
Smeltepunkt 37 °C til 42 °C
Kogepunkt 156 °C til 157 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 97%
Lugt Stank
Mængde 25 g
FN nummer UN3263
Beilstein 906904
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 125.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk