Få mere at vide
4-aminothiophenol, 97%
Beschreibung
4-Aminothiophenol bruges i syntesen af pectin-4-aminothiophenol-konjugater, og det danner selvsamlede monolag (SAM'er) i udviklingen af DNA. Det bruges til påvisning af thrombin ved proteingenkendelse ved hjælp af overfladeforstærket Raman-spektroskopi (SERS), som finder anvendelse i sølv- og guldnano-partikler. Det fungerer som en linker til thiol (SH) funktionaliserer multiwalled carbon nanorør (MWCNT'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Aminothiophenol bruges til syntese af pectin-4-aminothiophenol-konjugater og danner selvsamlede monolag (SAM'er) i udviklingen af DNA. Det bruges til påvisning af thrombin ved proteingenkendelse ved hjælp af overfladeforstærket Raman-spektroskopi (SERS), som finder anvendelse i sølv- og guldnano-partikler. Det fungerer som en linker til thiol (SH) funktionaliserer multiwalled carbon nanorør (MWCNT'er).
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminothiophenol |
| Smeltepunkt | 37 °C til 42 °C |
| Kogepunkt | 156 °C til 157 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3263 |
| Beilstein | 906904 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Aminobenzenethiol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzenethiol