Få mere at vide
4-aminothiophenol, 96%
Artikelnummer. 10744401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10744401 25 g 25g
10734211 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-02-8
Molekylær formel C6H6NS
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00007880
InChI nøgle WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC navn 4-aminobenzenthiol
SMIL NC1=CC=C([S-])C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminothiophenol
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37,0 °C til 43,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 140,0 °C til 145,0 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4SH
Mængde 25 g
Beilstein 13, 533
Formel vægt 125.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk masse, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminothiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.