missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine |
| CAS | 16285-74-8 |
| Molekylær formel | C6H5N3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-imine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3S/c7-6-5-4(1-2-10-5)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9) |
| SMIL | N=C1NC=Nc2ccsc12 |
| IUPAC navn | thieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.19 |
| Formel vægt | 151.0204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?