missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine |
| CAS | 16285-74-8 |
| Molekylær formel | C6H5N3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-imine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3S/c7-6-5-4(1-2-10-5)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9) |
| SMIL | N=C1NC=Nc2ccsc12 |
| IUPAC navn | thieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.19 |
| Formel vægt | 151.0204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?