missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminothieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminothieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Hydrochloride |
| CAS | 186792-96-1 |
| Molekylær formel | C12H10ClN3OS |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Amino-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3OS.ClH/c13-11-8-5-7(6-16)17-12(8)15-10-4-2-1-3-9(10)14-11;/h1-6,15H,(H2,13,14);1H |
| SMIL | Cl.NC1=Nc2ccccc2Nc3sc(C=O)cc13 |
| IUPAC navn | 4-amino-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carbaldehyde;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.75 |
| Formel vægt | 279.0233 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?