Få mere at vide
[4-(aminosulfonyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17944306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17944306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17944306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 17852-52-7
Analyt- eller komponentnavne (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-hydrazinyl-, hydrochloride (1:1), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 4-hydrazino-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, p-hydrazino-, monohydrochloride (8CI), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Sulfamoylphenyl)hydrazine monohydrochloride, 4-Aminosulfonylphenylhydrazine monohydrochloride, 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-Hydrazinobenzenesulfonamide monohydrochloride, 4-Hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, [4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2S.ClH/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11;/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11);1H
SMIL Cl.NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 223.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 223,0182 g/mol