Få mere at vide
4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30322818
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30322818 1 g
1 options
Artikelnummer. 30322818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA4530551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide
CAS 1044135-16-1
Molekylær formel C10 H12 N2 O3 S
Mængde 1 g
Synonym Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2
IUPAC navn N-cyclopropyl-4-sulfamoylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 240.28
Formel vægt 240.0569