Få mere at vide
4-(aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30006444
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006444 250 mg
30005089 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA629400250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91366-65-3
Molekylær formel C6 H4 F N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 217.18
IUPAC navn 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4FN3O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H,(H2,8,11,12)
Formel vægt 216.9957