Få mere at vide
4-aminoresorcinol hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminoresorcinol Hydrochloride |
| CAS | 34781-86-7 |
| Molekylær formel | C6H7NO2. HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1ccc(O)cc1O |
| IUPAC navn | 4-aminobenzen-1,3-diol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.58 |
| Formel vægt | 161.0244 |