Få mere at vide
4-Aminoquinaldine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminoquinaldine |
| CAS | 6628-04-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Quinaldine, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-4-quinolinamine, (2-Methylquinolin-4-yl)amine, 2-Methyl-4-aminoquinoline, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Aminoquinaldine, 4-Quinaldinamine, NSC 60281 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12) |
| SMIL | Cc1cc(N)c2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 2-methylquinolin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vægt | 158.0844 |