Få mere at vide
4-Aminopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 15403677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403677 250 mg 250mg
11387139 1 g 1g
11397139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27367.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95,105 g/mol
4-Aminopyrimidin er blevet anvendt til fremstilling af 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidinhydriodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Aminopyrimidin er blevet brugt til fremstilling af 1:4
-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidinhydriodid.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-54-8
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.105
MDL nummer MFCD00006112
InChI nøgle OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
IUPAC navn pyrimidin-4-amin
SMIL C1=CN=CN=C1N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyrimidine
Smeltepunkt 147 °C til 152 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 95.11
Procent renhed 98%