Få mere at vide
4-aminopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387139
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11387139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27367.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
4-Aminopyrimidin er blevet anvendt til fremstilling af 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidinhydriodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Aminopyrimidin er blevet brugt til fremstilling af 1:4
-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidinhydriodid.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-54-8
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.105
MDL nummer MFCD00006112
InChI nøgle OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
IUPAC navn pyrimidin-4-amin
SMIL C1=CN=CN=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyrimidine
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 95.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Aminopyrimidine