missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30310147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310147 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6291052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 65195-35-9
Molekylær formel C7H9N3O2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Amino-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O2/c1-2-12-7(11)5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10)
SMIL CCOC(=O)c1cncnc1N
IUPAC navn ethyl 4-aminopyrimidine-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 167.17
Formel vægt 167.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.