Få mere at vide
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 65195-35-9 |
| Molekylær formel | C7H9N3O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-2-12-7(11)5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | CCOC(=O)c1cncnc1N |
| IUPAC navn | ethyl 4-aminopyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.17 |
| Formel vægt | 167.0695 |