Få mere at vide
4-aminopyrimidin-2(1H)-one (Cytosin), Mikromol™
Artikelnummer. 17934156
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17934156 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17934156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0749.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-aminopyrimidin-2(1H)-one (Cytosin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosine
CAS 71-30-7
Analyt- eller komponentnavne Cytosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H5 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Gemcitabine Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP), Cytosine, GR 93089X, Lamivudine related, Cytosine (GR93089X), Cytarabine Impurity C, Gemcitabine Hydrochloride Impurity A, Lamivudine Impurity E, Gemcitabine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMIL NC1=NC(=O)NC=C1
IUPAC navn 4-amino-1H-pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 111.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 111,0433 g/mol