Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 4-Aminopyridine
Artikelnummer. 18772494
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18772494 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772494 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0940/100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Non-selective KV channel blocker
Non-selective voltage-dependent K+-channel blocker (IC50 values are 170 and 230 μM at KV1.1 and KV1.2 respectively). Caged 4-AP (Cat. No. 3557) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine
CAS 504-24-5
Mængde 100 mg
Molekylær formel C5H6N2
Formel vægt 94.12
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 94.117