Få mere at vide
4-Aminopyridine-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dalfampridine-D6 |
| CAS | 45498-20-2 |
| Molekylær formel | C5 2H6 N2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2 (9 CI), Dalfampridine-D6, Fampridine-D6, 4-Pyridylamine-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4 H,(H2,6,7)/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])nc([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,2,3,5,6-hexadeuteriopyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vægt | 100.0908 g/mol |
| Vis mere |