Få mere at vide
4-Aminopyridine, 98%
Artikelnummer. 13458298 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458298 1 kg Glasflaske 1kg
10122610 5 g Glasflaske 5g
10030640 25 g Glasflaske 25g
10439010 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13458298 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-24-5
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006439
InChI nøgle NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC navn pyridin-4-amin
SMIL C1=CN=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 273°C
Flammepunkt 156°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)NH2
Mængde 1 kg
Beilstein 22,433
Merck Index 15,2802
Opløselighedsinformation Solubility in water: 74g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and ether,slightly soluble in acetone and methanol
Formel vægt 94.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.