Få mere at vide
4-Aminopyridine, 98%
Artikelnummer. 11409583
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409583
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12405.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Det bruges som et forskningsværktøj til at karakterisere undertyper af kaliumkanalen. Det er også blevet brugt som et lægemiddel til at håndtere nogle af symptomerne på dissemineret sklerose. I laboratoriet er 4-AP et nyttigt farmakologisk værktøj til at studere forskellige kaliumkonduktanser i fysiologi og biofysik. Patienter med rygmarvsskade har også set forbedring med 4-AP-terapi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand (112 g/L ved 20 grader C). Opløselig i ethylether, benzen. Lidt opløseligt i ligroin. Meget opløselig i ethanol. Opløselig i methanol, acetone, tetrahydrofuran, isopropanol, acetonitril, N,N-dimethylformamid, dimethylsulfoxid og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-24-5
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00006439
InChI nøgle NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC navn pyridin-4-amin
SMIL C1=CN=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 273°C to 274°C
Flammepunkt 164°C (327°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 250 g
FN nummer UN2671
Beilstein 105782
Merck Index 14,3933
Opløselighedsinformation Soluble in water(112g/L at 20 deg C). Soluble in ethyl ether,benzene. Slightly soluble in ligroin. Very soluble in ethanol. Soluble in methanol,acetone,tetrahydrofuran,isopropanol,acetonitrile,N,N-dimethylformamide,dimethylsulfoxide,and ethanol.
Formel vægt 94.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Aminopyridine