Få mere at vide
4-aminopyridin-2-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15525906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15525906 250 mg 250mg
15515906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455772500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 100047-36-7
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.12
InChI nøgle JRZBTJVSAANBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopicolinic acid, 4-aminopyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 4-aminopicolinicacid, 4-amino-picolinsaure, pubchem22241, 2-carboxy-4-aminopyridine, picolinic acid, 4-amino
PubChem CID 2050132
IUPAC navn 4-aminopyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 319,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.