Få mere at vide
4-aminopyren, TRC
Artikelnummer. 30328042
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30328042 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30328042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA577178100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Molekylær formel C16H11N
Mængde 100 mg
Synonym Pyren-4-amine
InChI formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
SMIL Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC navn Pyren-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 217.27
Formel vægt 217.0891