missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-aminopyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminopyrene |
| CAS | 17075-03-5 |
| Molekylær formel | C16H11N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyren-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2 |
| SMIL | Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| IUPAC navn | Pyren-4-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.27 |
| Formel vægt | 217.0891 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?