Få mere at vide
4-Aminopiperidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminopiperidine |
| CAS | 13035-19-3 |
| Molekylær formel | C5 H12 N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Piperidin-4-ylamine, 4-Piperidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2 |
| SMIL | NC1CCNCC1 |
| IUPAC navn | Piperidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.162 |
| Formel vægt | 100.1 |