Få mere at vide
4-aminopiperidin, 95%
Artikelnummer. 10403160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10403160 5 g Glasflaske 5g
10361570 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432920050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13035-19-3
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD02179399
InChI nøgle BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC navn piperidin-4-amin
SMIL C1CNCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopiperidine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9540g/mL
Kogepunkt 65 °C (18,0 Torr)
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.954
Formel vægt 100.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopiperidine, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.