Få mere at vide
4-aminopiperidin, 95%
Artikelnummer. 11394566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394566 5 g 5g
11304576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20127.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13035-19-3
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD02179399
InChI nøgle BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC navn piperidin-4-amin
SMIL C1CNCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminopiperidine
Tæthed 0.954
Kogepunkt 65 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1105
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk; Kan danne en udfældning
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%