Få mere at vide
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 40951-39-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O2/c7-6(5(9)10)1-3-8-4-2-6/h8H,1-4,7H2,(H,9,10) |
| SMIL | NC1(CCNCC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-aminopiperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0899 |