Få mere at vide
4-Aminophthalonitrile, 98%
Artikelnummer. 11353057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353057 5 g 5g
11343057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13433.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56765-79-8 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56765-79-8
Molekylær formel C8H5N3
Molekylvægt (g/mol) 143.149
MDL nummer MFCD00041741
InChI nøgle RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalonitrile, 3,4-dicyanoaniline, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino, 3,4-dicyanoanline, 4-amino-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino-phthalonitril, 4-amino-phthalonitrile, 3,4-dicyano aniline, acmc-1awu3
PubChem CID 92529
IUPAC navn 4-aminobenzen-1,2-dicarbonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalonitrile
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2937382
Formel vægt 143.15
Procent renhed 98%