Få mere at vide
4-Aminophthalonitrile, 97%
Artikelnummer. 10661822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10661822 10 g Glasflaske 10g
10167183 5 g Glasflaske 5g
10103061 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10661822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401020100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56765-79-8 | C8H5N3 | 143.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56765-79-8
Molekylær formel C8H5N3
Molekylvægt (g/mol) 143.15
MDL nummer MFCD00041741
InChI nøgle RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalonitrile, 3,4-dicyanoaniline, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino, 3,4-dicyanoanline, 4-amino-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino-phthalonitril, 4-amino-phthalonitrile, 3,4-dicyano aniline, acmc-1awu3
PubChem CID 92529
IUPAC navn 4-aminobenzen-1,2-dicarbonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177.0°C to 182.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 05,
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 143.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophthalonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.