Få mere at vide
4-aminofthalimid, 97%
Artikelnummer. 11488906
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488906 5 g 5g
11498906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17051.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3676-85-5 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3676-85-5
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00041854
InChI nøgle PXRKCOCTEMYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalimide, 5-aminoisoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino, 5-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino-isoindole-1,3-dione, phthalimide, 4-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 5-aminophthalimide
PubChem CID 72915
IUPAC navn 5-aminoisoindol-1,3-dion
SMIL NC1=CC=C2C(=O)NC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalimide
Smeltepunkt 289°C to 291°C
Mængde 5 g
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%