Få mere at vide
4-aminoftalhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30314981
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314981 500 mg
30309724 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30314981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA627708500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Molekylær formel C8H7N3O2
Mængde 500 mg
Synonym 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
SMIL Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
IUPAC navn 6-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Formel vægt 177.0538