Få mere at vide
4-aminoftalhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30327965
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327965 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA627708100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Molekylær formel C8H7N3O2
Mængde 100 mg
Synonym 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
SMIL Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
IUPAC navn 6-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Formel vægt 177.0538